Få mere at vide
N-Methyl-4-aminobutyric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-4-aminobutyric Acid-d3 |
| CAS | 1215511-11-7 |
| Molekylær formel | C5H8D3NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(Trideuteriomethylamino)butanoic acid, 4-(Methyl-d3-amino)butanoic acid, 4-(Methyl-d3-amino)butyric acid, 4-(N-Methylamino)butanoic acid-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-4-aminobutyric acid, N-(Methyl-d3)-GABA, N-(Methyl-d3)-γ-aminobutyric acid, N-Methyl-4-aminobutyric acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6-4-2-3-5(7)8/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCCCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.16 |