missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30475495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475495 100 mg
30474930 50 mg
30474518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM334248100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1219957-27-3
Molekylær formel C8H12N4O . HCl
Molekylvægt (g/mol) 216.67
Synonym 1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, 4,5,6,7-Tetrahydro-N-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride, N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide hydrochloride
IUPAC navn N-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.CNC(=O)c1n[nH]c2CCNCc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxamide Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N4O.ClH/c1-9-8(13)7-5-4-10-3-2-6(5)11-12-7;/h10H,2-4H2,1H3,(H,9,13)(H,11,12);1H
Formel vægt 216.0778
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.