missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-3-pyrrolidinyl Cyclopentylmandelate (mixture of diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30138246
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138246 100 mg
17983645 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138246 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326040100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13118-11-1
Molekylær formel C18 H25 N O3
Molekylvægt (g/mol) 303.4
Synonym Benzeneacetic acid, α-cyclopentyl-α-hydroxy-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester, Mandelic acid, α-cyclopentyl-, 1-methyl-3-pyrrolidinyl ester (6CI,7CI), N-Methyl-3-pyrrolidinyl cyclopentylmandelate, 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate, Glycopyrrolate Related Compound B as free base
IUPAC navn (1-methylpyrrolidin-3-yl) 2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
SMIL CN1CCC(C1)OC(=O)C(O)(C2CCCC2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methylpyrrolidin-3-yl 2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25NO3/c1-19-12-11-16(13-19)22-17(20)18(21,15-9-5-6-10-15)14-7-3-2-4-8-14/h2-4,7-8,15-16,21H,5-6,9-13H2,1H3
Formel vægt 303.1834
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.