Få mere at vide
N-Methyl-3-pyridinmethylamin, 98%
Artikelnummer. 11439400
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439400 1 g 1g
11449400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439400 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50262.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 20173-04-0 | C7H10N2 | 122,171 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20173-04-0
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.171
MDL nummer MFCD00023610
InChI nøgle MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC navn N-methyl-1-pyridin-3-ylmethanamin
SMIL CNCC1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-pyridinemethylamine
Kogepunkt 93 °C til 95 °C (9 mmHg)
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%