missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-3-pyridinebutanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-3-pyridinebutanamine |
| CAS | 3000-74-6 |
| Molekylær formel | C10H16N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Metanicotine, Dihydrometanicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2/c1-11-7-3-2-5-10-6-4-8-12-9-10/h4,6,8-9,11H,2-3,5,7H2,1H3 |
| SMIL | CNCCCCc1cccnc1 |
| IUPAC navn | N-methyl-4-pyridin-3-ylbutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.25 |
| Formel vægt | 164.1313 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?