Få mere at vide
N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747875
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10747875 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10737875 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10747875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64546DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852431-00-6
Molekylær formel C11H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 188.23
MDL nummer MFCD09055377
InChI nøgle IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
IUPAC navn N-methyl-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 188.23
Procent renhed 97%