Få mere at vide
N-Methyl-3-nitroanilin, 97%
Artikelnummer. 15481358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481358 1 g 1g
15401368 250 mg 250mg
15491358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55196.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
CAS: 619-26-1 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-26-1
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00963641
InChI nøgle IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
PubChem CID 219622
IUPAC navn N-methyl-3-nitroanilin
SMIL CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3-nitroaniline
Smeltepunkt 64 °C til 68 °C
Farve Hvid til Brun
Mængde 1 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver