Få mere at vide
N-Methyl-3-nitroaniline, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-3-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 64°C to 68°C |
| Farve | Hvid til Brun |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |