Få mere at vide
N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557684
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10557684 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10423204 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10557684 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27046DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 401647-22-1
Molekylær formel C6H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 126.16
MDL nummer MFCD08060065
InChI nøgle UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 25220779
IUPAC navn N-methyl-1-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(C)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 126.16
Procent renhed 97%