Få mere at vide
n-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673045
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10673045 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10535744 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10673045 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55546CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-86-4
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.171
MDL nummer MFCD09879907
InChI nøgle KBNPUPCSMGGUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylfuran-2-yl methyl amine, n-methyl 3-methyl-2-furyl methylamine, n-methyl 3-methylfur-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine, n,3-dimethyl, n-methyl-1-3-methylfuran-2-yl methanamine, 3-methyl-2-methylamino methyl furan, methyl 3-methyl 2-furyl methyl amine
PubChem CID 24229550
IUPAC navn N-methyl-1-(3-methylfuran-2-yl)methanamin
SMIL CC1=C(OC=C1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl(3-methyl-2-furyl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.17
Procent renhed 90%