Få mere at vide
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 17942476
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942476 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942476 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3441.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
CAS 2727061-30-3
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 N . C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
InChI formel InChI=1S/C16H19N.C2H4O2/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;1-2(3)4/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H3,(H,3,4)
SMIL CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2.CC(=O)O
IUPAC navn acetic acid;N-methyl-3,3-diphenylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 285.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.1729 g/mol