Få mere at vide
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| CAS | 2727061-30-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 N . C2 H4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Methyl-3,3-diphenylpropanamine Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N.C2H4O2/c1-17-13-12-16(14-8-4-2-5-9-14)15-10-6-3-7-11-15;1-2(3)4/h2-11,16-17H,12-13H2,1H3;1H3,(H,3,4) |
| SMIL | CNCCC(c1ccccc1)c2ccccc2.CC(=O)O |
| IUPAC navn | acetic acid;N-methyl-3,3-diphenylpropan-1-amine |
| Vis mere |