Få mere at vide
N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-methyl-2H-1,3-benzodioxol-5-amine |
| CAS | 34060-22-5 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-6-2-3-7-8(4-6)11-5-10-7/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| SMIL | CNc1ccc2OCOc2c1 |
| IUPAC navn | N-methyl-1,3-benzodioxol-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |