Få mere at vide
N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380677
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11380677 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10624015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380677 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50546CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-66-7
Molekylær formel C11H17N3S
Molekylvægt (g/mol) 223.338
MDL nummer MFCD09702364
InChI nøgle KEXCZGSQJYTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thiomorpholinopyrid-4-yl methylamine, n-methyl-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methylamine, methyl 2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiomorpholinopyridin-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-thiomorpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, methyl 2-1,4-thiazaperhydroin-4-yl 4-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229511
IUPAC navn N-methyl-1-(2-thiomorpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC(=NC=C1)N2CCSCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-thiomorpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 223.34
Procent renhed 97%