Få mere at vide
n-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10431884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10706915 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66546CB
Kemiske identifikatorer
CAS 921939-14-2
Molekylær formel C10H11N3S
Molekylvægt (g/mol) 205.279
MDL nummer MFCD09879951
InChI nøgle VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
IUPAC navn N-methyl-1-(2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.28
Procent renhed 90%