Få mere at vide
N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-piperidinemethyl-d5 Chloride |
| CAS | 1795025-62-5 |
| Molekylær formel | C7H9D5ClN |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2-chloromethylpiperidine-d5, 2-Chloromethyl-1-methylpiperidine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN/c1-9-5-3-2-4-7(9)6-8/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,6D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 2-[chloro(dideuterio)methyl]-1-(trideuteriomethyl)piperidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.68 |
| Formel vægt | 152.1129 |