Få mere at vide
N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654005
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10654005 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10113414 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654005 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66346CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 921939-11-9
Molekylær formel C12H13N3
Molekylvægt (g/mol) 199.257
MDL nummer MFCD09879949
InChI nøgle BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 24229727
IUPAC navn N-methyl-1-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.26
Procent renhed 97%