Få mere at vide
N-Methyl-2-phenylpropionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-phenylpropionamide |
| CAS | 58265-30-8 |
| Molekylær formel | C10H13NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N,α-Dimethylbenzeneacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO/c1-8(10(12)11-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C1=CC=CC=C1)C(NC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.22 |
| Formel vægt | 163.1 |