missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methyl-2-phenylpropionamide, TRC

Artikelnummer. 30479206
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30479206 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479206 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3037202.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-phenylpropionamide
CAS 58265-30-8
Molekylær formel C10H13NO
Mængde 2.5 g
Synonym N,α-Dimethylbenzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C10H13NO/c1-8(10(12)11-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)C(NC)=O
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Formel vægt 163.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.