Få mere at vide
N-Methyl-2-phenylethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-phenylethylamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3 |
| Formel vægt | 135.1048 |