Få mere at vide
N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride (N-Methyl-PEA HCl) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462511
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462511 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462511 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1275.5401
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
CAS 4104-43-2
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H13 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-Methyl-2-phenylethylamine Hydrochloride, N-Methyl-PEA HCl
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-10-8-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10H,7-8H2,1H3;1H
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.CNCCc1ccccc1
IUPAC navn N-methyl-2-phenylethanamine;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 171.67
Mængde 1 ml
Formel vægt 171.0815 g/mol