Få mere at vide
N-Methyl-2-phenoxyethylamine, 98%
Artikelnummer. 11469390
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469390 1 g 1g
11459390 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469390 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50258.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37421-04-8 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37421-04-8
Molekylær formel C9H13NO
Molekylvægt (g/mol) 151.21
MDL nummer MFCD00085690
InChI nøgle GUMBNOITRNRLCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-phenoxyethyl amine, n-methyl-2-phenoxyethylamine, methyl-2-phenoxy-ethyl-amine, n-methyl-2-phenoxy-ethylamin, ethylamine, n-methyl-2-phenoxy, ethanamine, n-methyl-2-phenoxy, n-methyl-n-2-phenoxyethyl amine, alpha-phenoxy-beta-methylaminoethane, acmc-1ae2y, n-methyl-2-phenoxyethylamin
PubChem CID 37732
IUPAC navn N-methyl-2-phenoxyethanamin
SMIL CNCCOC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-phenoxyethylamine
Lineær formel C6H5OCH2CH2NHCH3
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%