Få mere at vide
N-Methyl-2-nitroaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-nitroaniline-d3 |
| CAS | 112333-14-9 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H5 N2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzenamine','N-(methyl-d3)-2-nitro- (9CI), N-Methyl-2-nitroaniline-d3, N-Methyl-2-nitroaniline-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-2-nitrobenzenamine, 2-(Methyl-d3-amino)nitrobenzene, o-Nitro-N-(methyl-d3)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-4-2-3-5-7(6)9(10)11/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-nitro-N-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vægt | 155.0774 |