Få mere at vide
N-Methyl-2-nitroaniline, 98%
Artikelnummer. 11484107
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484107 100 g 100g
11464107 5 g 5g
11474107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19538.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 612-28-2 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-28-2
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007090
InChI nøgle KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine
PubChem CID 69157
IUPAC navn N-methyl-2-nitroanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-nitroaniline
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Characteristic
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%