Få mere at vide
N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10123224
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123224 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10113224 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123224 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69546DA
Kemiske identifikatorer
CAS 937796-14-0
Molekylær formel C10H16N4O
Molekylvægt (g/mol) 208.265
MDL nummer MFCD09966161
InChI nøgle PFYPMSRZQMFCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2-morpholinopyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 42556099
IUPAC navn N-methyl-1-(2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CN=C(N=C1)N2CCOCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-morpholinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%