Få mere at vide
N-methyl-2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595354
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10595354 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10595354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57846DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine
CAS 886851-52-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C13H17F3N2O
MDL nummer MFCD09025891
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine
InChI nøgle UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
IUPAC navn N-methyl-1-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluormethyl)phenyl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 274.29
PubChem CID 18525888
Formel vægt 274.28
Procent renhed 97%