Få mere at vide
N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10366274
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366274 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10235934 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366274 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55446CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 916766-85-3
Molekylær formel C7H11NO
Molekylvægt (g/mol) 125.171
MDL nummer MFCD09702377
InChI nøgle IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 24229548
IUPAC navn N-methyl-1-(2-methylfuran-3-yl)methanamin
SMIL CC1=C(C=CO1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 125.17
Procent renhed 95%