Få mere at vide
N-methyl-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366975
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11366975 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10331620 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11366975 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' CC57946CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 1065073-46-2
Molekylær formel C6H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 126.159
InChI nøgle SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
IUPAC navn N-methyl-1-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamin
SMIL CC1=NC(=CO1)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 126.16
Procent renhed 97%