Få mere at vide
N-methyl-(2-bromthien-3-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245334
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10245334 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10245334 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56646DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H8BrNS
MDL nummer MFCD09064982
Mængde 1 g
Synonym n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
InChI nøgle FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=C(Br)SC=C1
IUPAC navn [(2-bromthiophen-3-yl)methyl](methyl)amin
Molekylvægt (g/mol) 206.10
PubChem CID 24229571
Formel vægt 206.11
Procent renhed 97%