Få mere at vide
N-methyl-(2-brom-3-furyl)methylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10602315
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10602315 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10602315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64796DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-(2-bromo-3-furyl)methylamine hydrochloride
CAS 926921-76-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H9BrClNO
MDL nummer MFCD09879945
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-3-methylamino methyl furan hydrochloride, 2-bromofuran-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 2-bromo 3-furyl methyl methylamine, chloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-2-bromofuran-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
InChI nøgle GYLBKUAMHLATCB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=C(OC=C1)Br.Cl
IUPAC navn 1-(2-bromfuran-3-yl)-N-methylmethanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 226.498
PubChem CID 24229719
Formel vægt 226.5
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.