Få mere at vide
n-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586914
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10586914 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10255814 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10586914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC69246DA
Kemiske identifikatorer
CAS 944450-95-7
Molekylær formel C12H14N4
Molekylvægt (g/mol) 214.27
MDL nummer MFCD11841075
InChI nøgle IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 33589547
IUPAC navn 5-(methylaminomethyl)-N-phenylpyrimidin-2-amin
SMIL CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 214.27
Procent renhed 97%