Få mere at vide
N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline, Mikromol™
Artikelnummer. 30050271
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050271 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050271 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.510025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
CAS 41939-61-1
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Benzenediamine, N1-methyl-4-nitro-, -Phenylenediamine, N1-methyl-4-nitro- (6CI,7CI), 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, N1-Methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine, N'-Methyl-2-amino-4-nitroaniline
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3
SMIL CNc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-N-methyl-4-nitrobenzene-1,2-diamine
Molekylvægt (g/mol) 167.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 167.0695 g/mol