Få mere at vide
N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethanamine Hydrochloride |
| CAS | 166943-39-1 |
| Molekylær formel | C9H12N2O2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(4-Nitrophenethyl)-N-methylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-2-4-9(5-3-8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CNCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.66 |