Få mere at vide
N-Methyl-2,4-dinitroaniline, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyl-2,4-dinitroaniline, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 2044-88-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-2,4-dinitroaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N'-Methyl-2,4-dinitroaniline, Benzenamine, N-methyl-2,4-dinitro-, Aniline, N-methyl-2,4-dinitro- (6CI,7CI,8CI), (2,4-Dinitrophenyl)methylamine, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene, 2,4-Dinitro-N-methylaniline, N-Methyl-2,4-dinitroaniline, N-Methyl-2,4-dinitrobenzenamine, NSC 36958 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |