missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-2,4-dinitroaniline-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2,4-dinitroaniline-d3 |
| CAS | 91808-45-6 |
| Molekylær formel | C7H4D3N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Methyl-2,4-dinitro-benzenamine-d3, N-Methyl-2,4-dinitro-aniline-d3, (2,4-Dinitrophenyl)methylamine-d3, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene-d3, 2,4-Dinitro-N-methylaniline-d3, NSC 36958-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-N-(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.17 |
| Formel vægt | 200.0625 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?