Få mere at vide
N-Methyl-2,4-dinitroanilin-D3, TRC
Artikelnummer. 30471145
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30471145 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30471145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30362210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2,4-dinitroaniline-d3
CAS 91808-45-6
Molekylær formel C7H4D3N3O4
Mængde 10 mg
Synonym N-Methyl-2,4-dinitro-benzenamine-d3, N-Methyl-2,4-dinitro-aniline-d3, (2,4-Dinitrophenyl)methylamine-d3, 1-(Methylamino)-2,4-dinitrobenzene-d3, 2,4-Dinitro-N-methylaniline-d3, NSC 36958-d3
InChI formel InChI=1S/C7H7N3O4/c1-8-6-3-2-5(9(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,8H,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,4-dinitro-N-(trideuteriomethyl)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 200.17
Formel vægt 200.0625