Få mere at vide
N-methyl-[(2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10633985
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10633985 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10142914 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10633985 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC00946DA
Kemiske identifikatorer
CAS 389845-43-6
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD10700046
InChI nøgle WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343571
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamin
SMIL CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 163.22
Procent renhed 90%