missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-[(3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl)thio]benzamide |
| CAS | 885126-40-9 |
| Molekylær formel | C22 H18 N4 O S |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Benzamide, N-methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]- (9CI, ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide (ACI), N-Methyl-2-[[3-[(1Z)-2-(2-pyridinyl)ethenyl]-1H-indazol-6-yl]thio]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N4OS/c1-23-22(27)18-7-2-3-8-21(18)28-16-10-11-17-19(25-26-20(17)14-16)12-9-15-6-4-5-13-24-15/h2-14H,1H3,(H,23,27)(H,25,26)/b12-9- |
| SMIL | CNC(=O)c1ccccc1Sc2ccc3c(\C=C/c4ccccn4)n[nH]c3c2 |
| IUPAC navn | N-methyl-2-[[3-[(Z)-2-pyridin-2-ylethenyl]-1H-indazol-6-yl]sulfanyl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.4695 |
| Formel vægt | 386.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?