Få mere at vide
N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15540524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15540524 25 g 25g
15530524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15540524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221570250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 815-06-5
Molekylær formel C3H4F3NO
Molekylvægt (g/mol) 127.07
InChI nøgle IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide
PubChem CID 69948
IUPAC navn 2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
SMIL CNC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Smeltepunkt 48.0°C to 52.0°C
Kogepunkt 156.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 74°C
Infrarødt spektrum Authentic
Lineær formel CF3CONHCH3
Mængde 25 g
Formel vægt 127.07
Procent renhed ≥97.5% (GC)
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.