Få mere at vide
N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| CAS | 98623-50-8 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O2 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-Methyl-1H-indole-5-ethanesulfonamide, 2-(1H-Indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O2S/c1-12-16(14,15)7-5-9-2-3-11-10(8-9)4-6-13-11/h2-4,6,8,12-13H,5,7H2,1H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(1H-indol-5-yl)-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.31 |
| Formel vægt | 238.0776 |