missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide |
| CAS | 72002-25-6 |
| Molekylær formel | C5H7N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-1-carboxamide','N-methyl- (9CI','ACI), N-Methyl-1H-imidazole-1-carboxamide (ACI), N-Methyl-1-imidazolecarboxamide, N-Methylcarbamoylimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O/c1-6-5(9)8-3-2-7-4-8/h2-4H,1H3,(H,6,9) |
| SMIL | CNC(=O)n1ccnc1 |
| IUPAC navn | N-methylimidazole-1-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.12 |
| Formel vægt | 125.0589 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?