Få mere at vide
N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amindioxalat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10654405
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10654405
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC45996DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 910036-85-0
Molekylær formel C13H15N3O8
Molekylvægt (g/mol) 341.276
MDL nummer MFCD09025842
InChI nøgle HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
PubChem CID 18525786
IUPAC navn 1-(3H-benzimidazol-5-yl)-N-methylmethanamin; oxalsyre
SMIL CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 341.27
Procent renhed 90%