Få mere at vide
N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10125733
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10125733 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10498423 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11396855 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10125733 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66746CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-07-2
Molekylær formel C12H20N2S
Molekylvægt (g/mol) 224.37
MDL nummer MFCD09879955
InChI nøgle JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 24229738
SMIL CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn methyl({1-[(thiophen-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)amin
Formel vægt 224.37
Procent renhed 97%