Få mere at vide
N-methyl-1-propylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468726 1 g 1g
11478726 5 g 5g
11488726 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16903.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-35-0
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.139
MDL nummer MFCD00009361
InChI nøgle GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC navn N-methylpropan-1-amin
SMIL CCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-1-propylamine
Tæthed 0.713
Kogepunkt 62°C to 64°C
Flammepunkt −1.1°C (30°F)
Lugt Amine-like
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 73.14
Procent renhed 97%