Få mere at vide
N-Methyl-1-propanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1-propanamine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-3-4-5-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 73.0891 |