Få mere at vide
N-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-1-(phenylmethyl)-3-(1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-pyridinyl)-1H-indole-5-ethanesulfonamide |
| CAS | 894351-86-1 |
| Molekylær formel | C24H29N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[1-Benzyl-3-(1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-indol-5-yl]ethanesulfonic Acid Methylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O2S/c1-25-30(28,29)15-12-19-8-9-24-22(16-19)23(21-10-13-26(2)14-11-21)18-27(24)17-20-6-4-3-5-7-20/h3-10,16,18,25H,11-15,17H2,1-2H3 |
| SMIL | CNS(=O)(=O)CCc1ccc2c(c1)c(cn2Cc3ccccc3)C4=CCN(C)CC4 |
| IUPAC navn | 2-[1-benzyl-3-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl)indol-5-yl]-N-methylethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.57 |
| Formel vægt | 423.198 |