Få mere at vide
N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10716925
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10716925 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10587484 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10295804 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716925 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75946CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1034566-07-8
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.25
InChI nøgle IZYNHWOVGJNYQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-phenylimidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methyl amine, n-methyl-1-1-phenyl-1h-imidazol-2-yl methanamine
PubChem CID 45594302
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%