Få mere at vide
N-Methyl-1-naftalenmethylmethylaminohydrchlorid, 98%
Artikelnummer. 11472120
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472120 1 g 1g
11482120 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28719.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 65473-13-4 | C12H14ClN | 207,701 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65473-13-4
Molekylær formel C12H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 207.701
MDL nummer MFCD00012555
InChI nøgle BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, n-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride, n-methyl-n-naphthylmethylamine hydrochloride, unii-z8vrt9b309, methyl naphthalen-1-ylmethyl amine hydrochloride, n-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, n-methyl-c-naphthalen-1-yl methanamine hydrochloride, 1-naphthalenemethanamine, n-methyl-, hydrochloride 1:1, 1-methylaminomethyl naphthalene hydrochloride
PubChem CID 16211748
IUPAC navn N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamin;hydrochlorid
SMIL CNCC1=CC=CC2=CC=CC=C21.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 190 °C til 193 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 207.7
Procent renhed 98%