Få mere at vide
N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3586853
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10376664
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC58746CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-81-6
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD09817499
InChI nøgle QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
PubChem CID 24229592
IUPAC navn N-methyl-1-(1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.26
Procent renhed 90%