Få mere at vide
N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10376664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10376664 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10692665 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10376664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58746CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-81-6
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD09817499
InChI nøgle QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine
PubChem CID 24229592
IUPAC navn N-methyl-1-(1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl)methanamin
SMIL CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 176.26
Procent renhed 90%