Få mere at vide
N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10022034
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10022034 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10577674 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10022034 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64846DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 912569-73-4
Molekylær formel C13H14F3N3O
Molekylvægt (g/mol) 285.27
MDL nummer MFCD09817546
InChI nøgle AJQKRVBDVZVOBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-1h-pyrazol-4-yl methylamine, n-methyl-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methylamine,97+%, n-methyl-1-1-methyl-5-phenoxy-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-4-yl methanamine
PubChem CID 24229724
IUPAC navn N-methyl-1-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-yl]methanamin
SMIL CNCC1=C(N(N=C1C(F)(F)F)C)OC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-[1-methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylamine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 285.27
Procent renhed 90%